3-Aminophenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 3-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
574686-1G 574686-5G
SIAL574686-1GEA 29.2 EUR
SIAL574686-1G SIAL574686-5G
3-Aminophenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
3-Aminophenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₂H₁₈BNO₂
Molecular Weight: 219,09 g/mol
MDL: MFCD03453668
CAS-Nummer: 210907-84-9