4-Aminophenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
518751-1G
518751-5G
SIAL518751-1GEA
42.8
EUR
SIAL518751-1G
SIAL518751-5G
4-Aminophenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
4-Aminophenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₂H₁₈BNO₂ |
MDL:
MFCD02093721 CAS-Nummer: 214360-73-3 |