2-Nitrophenylboronsäurepinakolester ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L19963.03 L19963.06
L19963.03EA 66.2 EUR
L19963.03 L19963.06
2-Nitrophenylboronsäurepinakolester ≥98%
2-Nitrophenylboronsäurepinakolester
Purity: 98+% CAS No.: 190788-59-1 Molecular Formula: C12H16BNO4 Formula Weight: 249.08 Melting Point: 42-44° Beilstein Reference: 7708824
Formel: C₁₂H₁₆BNO₄
Schmelzpunkt: 42…44 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02179447
CAS-Nummer: 190788-59-1