2-Hydroxyphenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
522554-1G
522554-5G
SIAL522554-1GEA
46.5
EUR
SIAL522554-1G
SIAL522554-5G
2-Hydroxyphenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxyphenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₂H₁₇BO₃ Molecular Weight: 220,08 g/mol |
MDL:
MFCD02093754 CAS-Nummer: 269409-97-4 |