2-Hydroxyphenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PN-2159-5G
PN-2159-1G
COBBPN-2159-5GEA
0
EUR
COBBPN-2159-5G
COBBPN-2159-1G
2-Hydroxyphenylboronsäurepinakolester
2-Hydroxyphenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₂H₁₇BO₃ |
MDL:
MFCD02093754 CAS-Nummer: 269409-97-4 |