2-Hydroxyphenylboronsäurepinakolester
Lieferant: FLUOROCHEM
010835-5G
FL10835.20
010835-1G
FLUO010835-5GEA
170
EUR
FLUO010835-5G
CHMPFL10835.20
FLUO010835-1G
2-Hydroxyphenylboronsäurepinakolester
2-Hydroxyphenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₂H₁₇BO₃ |
MDL:
MFCD02093754 CAS-Nummer: 269409-97-4 |