3-Hydroxyphenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
522562-1G
522562-5G
SIAL522562-1GEA
36.4
EUR
SIAL522562-1G
SIAL522562-5G
3-Hydroxyphenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
3-Hydroxyphenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₂H₁₇BO₃ Molecular Weight: 220,08 g/mol |
MDL:
MFCD02093755 CAS-Nummer: 214360-76-6 |