2-Brom-4-(trifluormethoxy)benzaldehyd
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4793-1G CA-4793-5G
COBBCA-4793-1GEA 288 EUR
COBBCA-4793-1G COBBCA-4793-5G
2-Brom-4-(trifluormethoxy)benzaldehyd
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formel: C₈H₄BrF₃O₂
MDL: MFCD09835093
CAS-Nummer: 1114808-87-5