3-Chlorphenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-(3-Chlorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-Chlorophenylboronic acid, pinacol ester
PN-2260-1G
PN-2260-5G
COBBPN-2260-1GEA
0
EUR
COBBPN-2260-1G
COBBPN-2260-5G
3-Chlorphenylboronsäurepinakolester
3-Chlorphenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₂H₁₆BClO₂ |
MDL:
MFCD05663877 CAS-Nummer: 635305-47-4 |