4-Chlorphenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-(4-Chlorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-Chlorophenylboronic acid Pinacol ester, 4-Chlorobenzeneboronic acid pinacol ester, 1-Chloro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
632724-10G 632724-5G
SIAL632724-10GEA 168 EUR
SIAL632724-10G SIAL632724-5G
4-Chlorphenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
4-Chlorphenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₂H₁₆BClO₂
Molecular Weight: 238,52 g/mol
MDL: MFCD05663875
CAS-Nummer: 195062-61-4