4-Chlor-3-nitrophenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PN-2037-5G
PN-2037-1G
COBBPN-2037-5GEA
0
EUR
COBBPN-2037-5G
COBBPN-2037-1G
4-Chlor-3-nitrophenylboronsäurepinakolester
4-Chlor-3-nitrophenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₂H₁₅BClNO₄ |
MDL:
MFCD08235086 CAS-Nummer: 913836-26-7 |