2-(4-Hydroxyphenylazo)benzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Hydroxyazobenzene-2'-carboxylic acid, 2-(4-Hydroxyphenylazo)benzoic acid, 4'-Hydroxyazobenzene-2-carboxylic acid, 2-((4-Hydroxyphenyl)diazenyl)benzoic acid, HABA
A10333.09 A10333.18
A10333.09EA 39.9 EUR
A10333.09 A10333.18
2-(4-Hydroxyphenylazo)benzoesäure ≥98%
2-(4-Hydroxyphenylazo)benzoesäure
Purity: 98+% CAS No.: 1634-82-8 Molecular Formula: C13H10N2O3 Formula Weight: 242.23 Melting Point: 205-207° Beilstein Reference: 1842696
Formel: C₁₃H₁₀N₂O₃
Molecular Weight: 242.23 g/mol
Schmelzpunkt: 205…207 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002428
CAS-Nummer: 1634-82-8
EINECS: 216-655-2