2,4-Difluorphenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-(2,4-Difluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
632694-10G 632694-5G
SIAL632694-10GEA 203 EUR
SIAL632694-10G SIAL632694-5G
2,4-Difluorphenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
2,4-Difluorphenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₂H₁₅BF₂O₂
Molecular Weight: 240,06 g/mol
MDL: MFCD05663880
CAS-Nummer: 288101-48-4