4-Amino-3-nitrophenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Amino-3-nitrophenylboronic Acid Pinacol Ester, 4-Amino-3-nitrophenylboronic acid, pinacol ester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
651613-1G 651613-5G
SIAL651613-1GEA 101 EUR
SIAL651613-1G SIAL651613-5G
4-Amino-3-nitrophenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
4-Amino-3-nitrophenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₂H₁₇BN₂O₄
Molecular Weight: 264,09 g/mol
MDL: MFCD06795680
CAS-Nummer: 833486-94-5