2-Fluor-3-nitrophenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PN-2258-1G
PN-2258-250M
COBBPN-2258-1GEA
0
EUR
COBBPN-2258-1G
COBBPN-2258-250M
2-Fluor-3-nitrophenylboronsäurepinakolester
2-Fluor-3-nitrophenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₂H₁₅BFNO₄ |
MDL:
MFCD15143593 CAS-Nummer: 1189042-70-3 |