2-Fluor-5-nitrophenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PN-5186-1G PN-5186-5G
COBBPN-5186-1GEA 0 EUR
COBBPN-5186-1G COBBPN-5186-5G
2-Fluor-5-nitrophenylboronsäurepinakolester
2-Fluor-5-nitrophenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₂H₁₅BFNO₄
MDL: MFCD06409955
CAS-Nummer: 425378-68-3