3,5-Difluor-2-methoxyphenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-(3,5-Difluoro-2-methoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PN-8716-1G
PN-8716-250M
COBBPN-8716-1GEA
375
EUR
COBBPN-8716-1G
COBBPN-8716-250M
3,5-Difluor-2-methoxyphenylboronsäurepinakolester
3,5-Difluor-2-methoxyphenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₃H₁₇BF₂O₃ Molecular Weight: 270,08 g/mol |
MDL:
MFCD07781207 CAS-Nummer: 1073354-50-3 |