p-Anisidiniumchlorid 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: p-Anisidine hydrochloride, 4-Methoxyaniline hydrochloride
401300250 401301000 401300050
ACRO401300250EA 44.5 EUR
ACRO401300250 ACRO401301000 ACRO401300050
p-Anisidiniumchlorid 99%
p-Anisidiniumchlorid
Formel: C₇H₁₀ClNO
Molecular Weight: 159,62 g/mol
Schmelzpunkt: 216…219 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036388
CAS-Nummer: 20265-97-8
EINECS: 243-657-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to pink to grey-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 214 to 219 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %