(±)-2-Phenyl-3-butin-2-ol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Phenylbut-3-yn-2-ol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
212997-100G 212997-25G 212997-5G
SIAL212997-100GEA 268 EUR
SIAL212997-100G SIAL212997-25G SIAL212997-5G
(±)-2-Phenyl-3-butin-2-ol, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Phenyl-3-butin-2-ol
Formel: C₁₀H₁₀O
Molecular Weight: 146,19 g/mol
MDL: MFCD00004454
CAS-Nummer: 127-66-2
EINECS: 204-855-2