(±)-2-Phenyl-3-butin-2-ol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Phenylbut-3-yn-2-ol
B25515.06 B25515.14 B25515.22
B25515.06EA 51 EUR
B25515.06 B25515.14 B25515.22
(±)-2-Phenyl-3-butin-2-ol ≥98%
(±)-2-Phenyl-3-butin-2-ol
Purity: 98% CAS No.: 127-66-2 Molecular Formula: C10H10O Formula Weight: 146.19 Flash Point: 96°(205°F) Melting Point: 49-53° Boiling Point: 92-93°/10mm Beilstein Reference: 1100096 MDL No.: MFCD00004454
Formel: C₁₀H₁₀O
Molecular Weight: 146.19 g/mol
Siedepunkt: 92…93 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: 49…53 °C
Dichte: 1.031
Flammpunkt: 96 °C (205 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004454
CAS-Nummer: 127-66-2
EINECS: 204-855-2