(±)-1-Phenyl-2-propin-1-ol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Phenyl-2-propyn-1-ol
L09549.03 L09549.06
L09549.03EA 30.3 EUR
L09549.03 L09549.06
(±)-1-Phenyl-2-propin-1-ol 98%
(±)-1-Phenyl-2-propin-1-ol
Purity: 98% CAS No.: 4187-87-5 Molecular Formula: C9H8O Formula Weight: 132.16 Flash Point: 99°(210°F) Refractive Index: 1.5500 Melting Point: 26-30° Boiling Point: 231-233° Beilstein Reference: 742365 MDL No.: MFCD00021860
Formel: C₉H₈O
Molecular Weight: 132.16 g/mol
Siedepunkt: 231…233 °C
Schmelzpunkt: 26…30 °C
Dichte: 1.087
Flammpunkt: 99 °C (210 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00021860
CAS-Nummer: 4187-87-5
EINECS: 224-064-6