1-(4-Morpholino)cyclohexen ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-(1-Cyclohexen-1-yl)morpholine, 1-Morpholinocyclohexene, 4-(1-Cyclohexen-1-yl)morpholine
B22004.14
B22004.22
B22004.14EA
33.1
EUR
B22004.14
B22004.22
1-(4-Morpholino)cyclohexen ≥97%
1-(4-Morpholino)cyclohexen
Purity: 97%
CAS No.: 670-80-4
Molecular Formula: C10H17NO
Formula Weight: 167.25
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.5146
Boiling Point: 118-120°/10mm
Beilstein Reference: 118696
MDL No.: MFCD00006163
Formel:
C₁₀H₁₇NO Molecular Weight: 167.25 g/mol Siedepunkt: 118…120 °C (10 mmHg) Dichte: 1.020 Flammpunkt: 68 °C (154 °F) |
MDL:
MFCD00006163 CAS-Nummer: 670-80-4 EINECS: 211-579-6 |