Thiomorpholin
Lieferant: FLUOROCHEM
019453-5G
019453-25G
019453-100G
FLUO019453-5GEA
39.9
EUR
FLUO019453-5G
FLUO019453-25G
FLUO019453-100G
Thiomorpholin
Thiomorpholin
Formel:
C₄H₉NS |
MDL:
MFCD00005974 CAS-Nummer: 123-90-0 EINECS: 204-660-2 UN: 3267 ADR: 8,III |