Thiomorpholin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
196274-25G 196274-5G
SIAL196274-25GEA 298 EUR
SIAL196274-25G SIAL196274-5G
Thiomorpholin, Sigma-Aldrich®
Thiomorpholin
Formel: C₄H₉NS
Molecular Weight: 103,19 g/mol
MDL: MFCD00005974
CAS-Nummer: 123-90-0
EINECS: 204-660-2
UN: 3267
ADR: 8,III