Thiomorpholin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
A15958.06 A15958.14 A15958.22
A15958.06EA 54.9 EUR
A15958.06 A15958.14 A15958.22
Thiomorpholin ≥98%
Thiomorpholin
Purity: 98% CAS No.: 123-90-0 Molecular Formula: C4H9NS Formula Weight: 103.19 Flash Point: 67°(153°F) Refractive Index: 1.5384 Boiling Point: 175-177° Solubility: Miscible with water Beilstein Reference: 102550 Merck Reference: 14,9300 UN No.: 3267 MDL No.: MFCD00005974
Formel: C₄H₉NS
Molecular Weight: 103,19 g/mol
Siedepunkt: 175…177 °C
Dichte: 1,086
Flammpunkt: 67 °C (153 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005974
CAS-Nummer: 123-90-0
EINECS: 204-660-2
UN: 3267
ADR: 8,III
Merck Index: 14,9300