2-Amino-5-methylphenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 2-Amino-5-methylphenyboronic acid, pinacol ester, 4-Methyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
PN-8880-1G PN-8880-250M
COBBPN-8880-1GEA 528 EUR
COBBPN-8880-1G COBBPN-8880-250M
2-Amino-5-methylphenylboronsäurepinakolester
2-Amino-5-methylphenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₃H₂₀BNO₂
Molecular Weight: 233.12 g/mol
MDL: MFCD06795664
CAS-Nummer: 948592-80-1