3-Amino-2-methylphenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-Methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
PN-9127-1G
PN-9127-5G
COBBPN-9127-1GEA
262
EUR
COBBPN-9127-1G
COBBPN-9127-5G
3-Amino-2-methylphenylboronsäurepinakolester
3-Amino-2-methylphenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₃H₂₀BNO₂ Molecular Weight: 233.12 g/mol |
MDL:
MFCD11054038 CAS-Nummer: 882678-96-8 |