4-Amino-2-methylphenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 4-Amino-2-methylphenylboronic acid, pinacol ester, 3-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
PN-8904-1G PN-8904-250M
COBBPN-8904-1GEA 548 EUR
COBBPN-8904-1G COBBPN-8904-250M
4-Amino-2-methylphenylboronsäurepinakolester
4-Amino-2-methylphenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₃H₂₀BNO₂
Molecular Weight: 233,12 g/mol
MDL: MFCD08458198
CAS-Nummer: 631911-01-8