2-Methyl-3-nitrophenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PN-2474-5G
PN-2474-1G
COBBPN-2474-5GEA
0
EUR
COBBPN-2474-5G
COBBPN-2474-1G
2-Methyl-3-nitrophenylboronsäurepinakolester
2-Methyl-3-nitrophenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₃H₁₈BNO₄ |
MDL:
MFCD10699700 CAS-Nummer: 910235-64-2 |