2-Methyl-4-nitrophenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PN-5486-1G PN-5486-250M
COBBPN-5486-1GEA 0 EUR
COBBPN-5486-1G COBBPN-5486-250M
2-Methyl-4-nitrophenylboronsäurepinakolester
2-Methyl-4-nitrophenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₃H₁₈BNO₄
MDL: MFCD10698807
CAS-Nummer: 883715-40-0