2,2'-Dipyridylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,2'-Iminodipyridine, Di(pyridin-2-yl)amine, Chlorpheniramine Related Compound B
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D216402-5G D216402-25G
SIALD216402-5GEA 126 EUR
SIALD216402-5G SIALD216402-25G
2,2'-Dipyridylamin, Sigma-Aldrich®
2,2'-Dipyridylamin
Formel: C₁₀H₉N₃
Molecular Weight: 171,2 g/mol
MDL: MFCD00006247
CAS-Nummer: 1202-34-2
EINECS: 214-864-3