2',4'-Dimethylbiphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4895-1G
CA-4895-5G
COBBCA-4895-1GEA
872
EUR
COBBCA-4895-1G
COBBCA-4895-5G
2',4'-Dimethylbiphenyl-3-carbonsäure
2',4'-Dimethylbiphenyl-3-carbonsäure
Formel:
C₁₅H₁₄O₂ |
MDL:
MFCD12403278 CAS-Nummer: 1170419-33-6 |
Learn more
![](/m-de.vwr.com/de_DE/images/about_vwr_275x315.jpg)