2',5'-Dimethylbiphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4898-1G
CA-4898-5G
COBBCA-4898-1GEA
0
EUR
COBBCA-4898-1G
COBBCA-4898-5G
2',5'-Dimethylbiphenyl-3-carbonsäure
2',5'-Dimethylbiphenyl-3-carbonsäure
Formel:
C₁₅H₁₄O₂ Molecular Weight: 226.27 g/mol |
MDL:
MFCD11938175 CAS-Nummer: 1181626-10-7 |