3'-tert-Butylbiphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4874-5G
CA-4874-1G
CA-4874-250M
COBBCA-4874-5GEA
2510
EUR
COBBCA-4874-5G
COBBCA-4874-1G
COBBCA-4874-250M
3'-tert-Butylbiphenyl-3-carbonsäure
3'-tert-Butylbiphenyl-3-carbonsäure
Formel:
C₁₇H₁₈O₂ |
MDL:
MFCD15143490 CAS-Nummer: 1215206-04-4 |