3',5'-Dimethylbiphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4854-5G
CA-4854-1G
COBBCA-4854-5GEA
0
EUR
COBBCA-4854-5G
COBBCA-4854-1G
3',5'-Dimethylbiphenyl-3-carbonsäure
3',5'-Dimethylbiphenyl-3-carbonsäure
Formel:
C₁₅H₁₄O₂ Molecular Weight: 226.27 g/mol |
MDL:
MFCD06201437 CAS-Nummer: 177734-84-8 |