4'-tert-Butylbiphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4875-5G CA-4875-1G
COBBCA-4875-5GEA 3040 EUR
COBBCA-4875-5G COBBCA-4875-1G
4'-tert-Butylbiphenyl-3-carbonsäure
4'-tert-Butylbiphenyl-3-carbonsäure
Formel: C₁₇H₁₈O₂
MDL: MFCD06802635
CAS-Nummer: 81770-19-6