3-Phenylbenzoesäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
371770010
371770050
ACRO371770010EA
24.9
EUR
ACRO371770010
ACRO371770050
3-Phenylbenzoesäure 97%
3-Phenylbenzoic acid
Formel:
C₁₃H₁₀O₂ Schmelzpunkt: 164…169 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00045846 CAS-Nummer: 716-76-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Off-white to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 164 to 169 °C |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |