4'-Hexylbiphenyl-4-carbonsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4'-Hexyl-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
B21900.03
B21900.06
B21900.14
B21900.03EA
27.3
EUR
B21900.03
B21900.06
B21900.14
4'-Hexylbiphenyl-4-carbonsäure ≥99%
4'-Hexylbiphenyl-4-carbonsäure
Purity: 99%
CAS No.: 59662-48-5
Molecular Formula: C19H22O2
Formula Weight: 282.38
Melting Point: 222-224°
MDL No.: MFCD00143232
Formel:
C₁₉H₂₂O₂ Molecular Weight: 282.38 g/mol Schmelzpunkt: 222…224 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00143232 CAS-Nummer: 59662-48-5 |