1-Aminocyclopropancarbonsäure, Calbiochem®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Synonyme: 1-Amino-1-cyclopropanecarboxylic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
149101-1 149101-250
149101-1EA 386 EUR
149101-1 149101-250
1-Aminocyclopropancarbonsäure, Calbiochem®
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid
Formel: C₄H₇NO₂
Molecular Weight: 101,11 g/mol
MDL: MFCD00009944
CAS-Nummer: 22059-21-8