1-Aminocyclopropancarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Amino-1-cyclopropanecarboxylic acid
MQ200
A3903-100MG A3903-1G A3903-250MG
SIALA3903-100MGEA 104 EUR
SIALA3903-100MG SIALA3903-1G SIALA3903-250MG
1-Aminocyclopropancarbonsäure, Sigma-Aldrich®
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid
Formel: C₄H₇NO₂
Molecular Weight: 101.11 g/mol
MDL: MFCD00009944
CAS-Nummer: 22059-21-8