1-Aminocyclopropancarbonsäure 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Amino-1-cyclopropanecarboxylic acid
301422500
301420010
ACRO301422500EA
157
EUR
ACRO301422500
ACRO301420010
1-Aminocyclopropancarbonsäure 99%
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid
Formel:
C₄H₇NO₂ Molecular Weight: 101.11 g/mol Schmelzpunkt: 257 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009944 CAS-Nummer: 22059-21-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder and/or granules |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤9 % (K.F.) |
Titration with NaOH | ≥98.5 % (On dry substance) |