α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-m-xylol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
α,α,α,β,β,β-Hexafluor-m-xylol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
251186-100G
251186-25G
SIAL251186-100GEA
70.5
EUR
SIAL251186-100G
SIAL251186-25G
α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-m-xylol, Sigma-Aldrich®
α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-m-xylol
Formel:
C₈H₄F₆ Molecular Weight: 214.11 g/mol Siedepunkt: 116.3 Schmelzpunkt: –35 °C Dichte: 1.383 g/cm³ (22 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000392 CAS-Nummer: 402-31-3 EINECS: 206-939-4 UN: 1993 ADR: 3 III |