Phenol Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Phenylalkohol, Hydroxybenzol, Carbolsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.00206.0250
1.00206.1000
1.00206.0250EA
70.7
EUR
1.00206.0250
1.00206.1000
Phenol Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens, Supelco®
Phenol
For full details of specification and hazards please see www.vwr.com or the VWR Chemicals catalogues
Formel:
C₆H₅OH Molecular Weight: 94.11 g/mol Siedepunkt: 181.7 Schmelzpunkt: 40.8 Dichte: 1.0722 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 81 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002143 CAS-Nummer: 108-95-2 EINECS: 203-632-7 UN: 1671 ADR: 6.1 II REACH: 01-2119471329-32 Merck Index: 12,07390 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 84 g/l (20 °C) |
Melting Point | 40.8 °C |
Molar Mass | 94.11 g/mol |
Bulk Density | 620 kg/m3 |
Boiling Point | 181.8 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.2 hPa (20 °C) |
Flash Point | 81 °C |
Explosion Limit | 1.3 - 9.5 %(V) |
Density | 1.06 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 595 °C |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic materials |