Orthoperiodsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Überiodsäure, ortho-Periodsäure
P0430-100G
P0430-25G
SIALP0430-100GEA
205
EUR
SIALP0430-100G
SIALP0430-25G
Orthoperiodsäure, Sigma-Aldrich®
Orthoperiodsäure
Formel:
H₅IO₆ Molecular Weight: 227,94 g/mol Schmelzpunkt: 122 °C Dichte: 1,3875 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011344 CAS-Nummer: 10450-60-9 EINECS: 233-937-0 UN: 3085 ADR: 5.1,I Merck Index: 13,07248 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...