2,4-Lutidin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 2,4-Dimethylpyridin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

L3609-100ML L3609-500ML L3609-5ML
SIALL3609-100MLEA 109 EUR
SIALL3609-100ML SIALL3609-500ML SIALL3609-5ML
2,4-Lutidin, Sigma-Aldrich®
2,4-Lutidin
Formel: C₇H₉N
Molecular Weight: 107.16 g/mol
Siedepunkt: 159
Schmelzpunkt: –60 °C
Dichte: 0.93 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 50
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006337
CAS-Nummer: 108-47-4
EINECS: 203-586-8
UN: 1992
ADR: 3 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR