Phenol 99,0-100,5%, einzelne Kristalle Ph. Eur.
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Phenylalkohol, Hydroxybenzol, Carbolsäure
20596.297EA 177 EUR
20596.297 20596.468
Phenol 99,0-100,5%, einzelne Kristalle Ph. Eur.
Phenol
Formel: C₆H₅OH
Molecular Weight: 94.11 g/mol
Siedepunkt: 181.8 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 40.8 °C
Dichte: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 81 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002143
CAS-Nummer: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN: 1671
ADR: 6.1 II
REACH: 01-2119471329-32
Merck Index: 12,07390
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 99.0 - 100.5 %
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Identification A Passes test
Identification B Passes test
Identification C Passes test
Appearance of solution Passes test
Acidity Passes test
Freezing point Min. 39.5 °C
Residue on evaporation Max. 0.05 %
Residual solvents Passes test
Lösungsmittel-Rückstände Entspricht