Deep-Well-Platten, 384 quadratische Wells, Bioblock™
Lieferant: Simport Scientific
T110-200 T110-7
SIMPT110-200EA 407 EUR
SIMPT110-200 SIMPT110-7
Deep-Well-Platten, 384 quadratische Wells, Bioblock™
Mikrotiterplatten Deep-Well-Mikroplatten
PP. Diese 384-Well-Platte ist ideal für die Lagerung von Verbindungen und die Handhabung biologischer Proben.
  • Runder Wellboden erleichtert das Absaugen
  • Geeignet für die Verwendung mit DMSO und biologischen Puffern
Lieferumfang: 4 Platten verpackt in einem Beutel.