Adapter, Reduktion, mit Kegelschliffen, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
286542601 286543203 286548407 286548604 286549009 286549206 286549403 286524403 286524609 286524806 286536002 286536208
SCOT286542601EA 145 EUR
SCOT286542601 SCOT286543203 SCOT286548407 SCOT286548604 SCOT286549009 SCOT286549206 SCOT286549403 SCOT286524403 SCOT286524609 SCOT286524806 SCOT286536002 SCOT286536208
Adapter, Reduktion, mit Kegelschliffen, DURAN®
Adapter Übergangsstücke mit Kegelschliffen
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen
Reduzieradapter von großem Kegel an der Basis auf kleine Buchse an der Oberseite.