Brenner, Teclu
Lieferant: BOCHEM
7150 7160
BOCH7150EA 185 EUR
BOCH7150 BOCH7160
Brenner, Teclu
Heizgeräte Gasbrenner
Diese Brenner erreichen eine maximale Temperatur von 1300 °C und haben eine rutschfeste Gummibeschichtung unter der Basis.
  • Mit Luftregulierung
  • Mit Sperrhahn
  • Zündflamme