Bunsenbrenner, mit Absperrhahn
Lieferant: BOCHEM
7050 7060
BOCH7050EA 175 EUR
BOCH7050 BOCH7060
Bunsenbrenner, mit Absperrhahn
Heizgeräte Gasbrenner
Diese Brenner erreichen eine maximale Temperatur von 1300 °C und haben eine rutschfeste Gummibeschichtung unter der Basis.
  • Mit Luftregulierungshülse
  • Mit Sperrhahn
  • Zündflamme